Learn More
Acetonitril CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15684760
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Acetonitril CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15684760
2,5 l
Click to view available options
Menge:
1 l
2,5 l
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Artikelnummer. 15684760
Marke: Honeywell-Chromasolv 349982.5L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CHROMASOLV™ Plus Acetonitril der neuen Qualität eignet sich für alle Anwendungen, einschließlich Massenspektrometrie, HPLC, TLC, GPC, UV, IR, GC, Analyse von Pestizidrückständen sowie für die RNA/DNA-Synthese und -Aufreinigung. Das Produkt wurde durch einen 0,2 μm-Filter gefiltert.
  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Schmelzpunkt -48°C
Namenshinweis für HPLC
Extinktion HPLC-Gradient/210 nm ≤1 mAU
Dichte 0,786 g/ml bei 25°C
Siedepunkt 81°C bis 82°C
Menge 2,5 l
Brechungsindex n20/D 1,344
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 72,8 mmHg (20°C)
Beilstein 741857
Formelmasse 41,05g/mol
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte CHROMASOLV™ Plus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitril
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >