Learn More
Acetonitril, CHROMASOLV™, für HPLC, Gradienten-Güteklasse, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15624520
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Acetonitril, CHROMASOLV™, für HPLC, Gradienten-Güteklasse, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15624520
2,5 l
Click to view available options
Menge:
1 l
100 ml
2,5 l
2.5 L-PC
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Artikelnummer. 15624520
Marke: Honeywell-Chromasolv 348512.5L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Pure-Pac™ II Behälter benötigen die Micromatic MacroValve Kupplung zum Dispensieren von Lösungsmitteln. Das Produkt wurde durch einen 0.2 μm-Filter gefiltert
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Schmelzpunkt -48°C
Namenshinweis für HPLC
Extinktion HPLC-Gradient/254 nm ≤0,5 mAU
Dichte 0,786 g/ml bei 25°C
Siedepunkt 81°C bis 82°C
Menge 2,5 l
Brechungsindex n20/D 1,344
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 72,8 mmHg (20°C)
Beilstein 741857
Formelmasse 41,05g/mol
Reinheit (%) ≥99,9%
Güte CHROMASOLV™ Gradient
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitril
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302 + H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, CHROMASOLV™, für HPLC, Gradienten-Güteklasse, ≥99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™ >