Learn More
Acetonitril, CHROMASOLV™, ≥99.9 % (GC), für LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™
Artikelnummer. 15614720
1 l, 1 Liter
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
6 x 500 ml
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
500 Milliliter
6 Stück
CHROMASOLV™ NMR, für LC-NMR, ≥ 99.9 % (GC)
  • Lösungsmitttel für LC-NMR-Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Farbe Farblos
Dichte 0,786 g/ml bei 25°C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2°C (35,6°F)
Zündpunkt 973°F
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 72,8 mmHg (20°C)
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Formelmasse 41,05g/mol
Reinheit (%) ≥99,9% (GC)
Güte CHROMASOLV™
Name des Produkts
Acetonitril, CHROMASOLV™, ≥99.9 % (GC), für LC-NMR, Honeywell Riedel-de Haën™ >