Learn More
Acetonitril, BAKER ANALYZED™ ULTRA LC-MS, J.T. Baker™ Artikelnummer.: 15578664
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Acetonitril, BAKER ANALYZED™ ULTRA LC-MS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15578664
6 x 1 l, Enghals-Flintflasche
Click to view available options
Menge:
6 x 1 l
Verpackung:
Enghals-Flintflasche
Artikelnummer. 15578664
Marke: Avantor J.T.Baker 985302
Verfügbar ab: 28-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für modernste LC/MS-Anwendungen
    Zur Verwendung in LC/MS und UHPLC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
CAS 75-05-8
Menge 6 x 1 l
Flammpunkt 2,00°C
Verpackung Enghals-Flintflasche
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die ACS-Anforderungen für Reagenzien
Rückstand nach Verdampfung ≤0,8 ppm
Relative Dichte 1 l = 0,79 kg
Summenformel C2H3N
Wasser ≤100 ppb
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC#N
IUPAC-Name Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
Formelmasse 41.05
Reinheit (%) ≥99,9%
Güte BAKER ANALYZED™ ULTRA LC/MS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1LT ACETONITRILE ULTRA LCMS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, BAKER ANALYZED™ ULTRA LC-MS, J.T. Baker™ >