Learn More
Acetonitril ACS AR, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
1 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Beschreibung
- Für die Verwendung in der Gaschromatographie (GC), für die Analyse organischer Rückstände; für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril |
CAS | 75-05-8 |
Menge | 1 l |
Verpackung | Enghalsflasche aus braunem Glas |
Summenformel | C2H3N |
Synonym | Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
InChI-Schlüssel | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC#N |
IUPAC-Name | Acetonitril |
Molekulargewicht (g/mol) | 41.053 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitril
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril ACS AR, J.T. Baker™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur