Learn More
Acetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11438697
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438697
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11438697
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19862.AP
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Acetonitril wird als polares aprotisches Lösungsmittel in der organischen Synthese und bei der Aufreinigung von Butadien verwendet. Wird in allen Analyselabors als Hauptkomponente der mobilen Phase in der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) und in der Flüssigchromatographie – Massenspektrometrie (LC-MS) verwendet. Wird für die Extraktion von Fettsäuren, Spinnfasern und das Gießen und Formen von Kunststoffmaterialien verwendet. Wässrige Zweiphasensysteme auf der Basis von Acetonitril und Kohlenhydraten spielen bei der Extraktion und Aufreinigung von Biomolekülen, so genannten Vanillinen, eine wichtige Rolle. Dient als Stabilisator für chlorierte Lösungsmittel und findet Verwendung bei der Herstellung von DNA-Oligonukleotiden.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkoholen, Äthern, Aceton, Chloroform, Tetrachlorkohlenstoff und Ethylchlorid. Unmischbar mit gesättigten Kohlenwasserstoffen (Erdölfraktionen).
Hinweise
Nicht kompatibel mit Alkalimetallen, Säuren, Basen, Reduktionsmitteln und Oxidationsmitteln. Leicht entzündlich. Nicht in der Nähe von Hitze, Funken und Flammen aufbewahren.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt -48°C
Dichte 0.786
Siedepunkt 80°C to 82°C
Flammpunkt 5°C (41°F)
Geruch Pungent
Strukturformel CH3CN
Brechungsindex 1.344
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Merck Index 14,70
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohols,ethers,acetone,chloroform,carbon tetrachloride and ethylene chloride. Immiscible with saturated hydrocarbons (petroleum fractions).
Formelmasse 41.05
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10254502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA19862.0F,A19862.AP
Chargennummer2534716 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA19862.0F,A19862.AP
Chargennummer10225766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/12/2023 ArtikelnummerA19862.0F,A19862.AP
Chargennummer10248553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 ArtikelnummerA19862.0F,A19862.AP
Chargennummer10247544 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/08/2023 ArtikelnummerA19862.0F,A19862.AP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile
Name des Produkts
Acetonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >