Learn More
Acetonitril, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10225340
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetonitril, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225340
2.5 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Artikelnummer. 10225340
Marke: Thermo Scientific Acros 149520025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt -46.0°C
Hinweise zur Zersetzung >500°C
Dichte 0.7810g/mL
Siedepunkt 81.0°C to 82.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 2°C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.3430 to 1.3450
Prozentgehaltsbereich 99+%
Rückstand nach Verdampfung 0.005% max.
Relative Dichte 0.781
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck Vapor Pressure: 97mbar at 20°C
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Wasser 0.3% max. (K.F.)
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether
Formelmasse 41.05
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2525947 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number149520250,149520000,149520010,149520025,149520050
Chargennummer2525394 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number149520250,149520000,149520010,149520025,149520050
Chargennummer2401922 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/02/2025 Catalog Number149520250,149520010,149520025,149520050
Chargennummer2405736 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number149520250,149520010,149520025,149520050
Chargennummer2421300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number149520250,149520010,149520025,149520050
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, ≥99 %, ExtraPure, Thermo Scientific Chemicals >