Learn More
Acetonitril, 99,9%, extratrocken über Molekularsieb, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 75-05-8 | C2H3N | 41.053 g/mol
122.74 CHF - 518.58 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 75-05-8 |
---|---|
Summenformel | C2H3N |
Molekulargewicht (g/mol) | 41.053 |
MDL-Nummer | MFCD00001878 |
InChI-Schlüssel | WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn |
PubChem CID | 6342 |
ChEBI | CHEBI:38472 |
IUPAC-Name | Acetonitril |
SMILES | CC#N |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10353732
|
Thermo Scientific Acros
364311000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
122.74 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10363413
|
Thermo Scientific Acros
364315000 |
500 mL | AcroSeal™ Glasflasche |
164.82 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10222052
|
Thermo Scientific Acros
364310010 |
1 L | AcroSeal™ Glasflasche |
237.18 CHF
1 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10174813
|
Thermo Scientific Acros
364310025 |
2.5 L | Glasflasche |
518.58 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
75-05-8 | |
41.053 | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
6342 | |
Acetonitril |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
CHEBI:38472 | |
CC#N |
Spezifikation
Acetonitrile | |
water <50 ppm, extra dry over mol. sieve | |
99.85 | |
>500°C | |
81.0°C to 82.0°C | |
Flüssig | |
99.9% | |
C2H3N | |
MFCD00001878 | |
0.36 mPa.s (20°C) | |
0.005% max. (Coulometric) | |
15, 69 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in alcohol, ethyl acetate, acetone, ether | |
CC#N | |
41.053 | |
CHEBI:38472 | |
99.9% |
-46.0°C | |
75-05-8 | |
100.0 | |
0.7810g/mL | |
2°C | |
1.3430 to 1.3450 | |
0.781 | |
CH3CN | |
Vapor Pressure: 97mbar at 20°C | |
02, 183 | |
02,13; 12,450; 13,156; 15,1 | |
methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn | |
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N | |
Acetonitril | |
6342 | |
41.05 | |
extra trocken, über Molekularsieb |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Verursacht schwere Augenreizungen.
Giftig beim Einatmen.
Giftig beim Verschlucken.
Giftig bei Berührung mit der Haut.
Hochentzündliche Flüssigkeit und Dämpfe.
GHS P Hinweis:
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
BEI VERSCHLUCKEN: Rufen Sie ein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder einen Arzt, wenn Sie sich unwohl fühlen.
BEI EINATMEN: Bringen Sie das Opfer an die frische Luft und halten Sie es in einer ruhigen Position, die das Atmen erleichtert.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Spülen Sie einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser. Entfernen Sie die Kontaktlinsen, falls vorhanden und leicht zu bewerkstelligen. Spülen Sie weiter.
Halten Sie sich von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fern. - Nicht rauchen.
Behälter und Empfangsgeräte erden/verbinden.
WARNUNG: Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen wurden in Übereinstimmung mit den Vorschriften der Europäischen Union (EU) entwickelt und sind zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung nach bestem Wissen und Gewissen korrekt. Die Informationen sind nur als Leitfaden für die sichere Handhabung und Verwendung gedacht. Sie sind weder als Garantie noch als Qualitätsspezifikation zu betrachten.
Gefahr
- Acetonitrile
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile