Learn More
Acetonitril Artikelnummer.: 16861240
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetonitril
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16861240
Glasflasche, 4 x 2.5 L, 10 Liter
Click to view available options
Verpackung:
Glasflasche
Menge:
2.5 L
4 x 2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
Artikelnummer. 16861240
Marke: Honeywell Burdick & Jackson BB0174X2.5L
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für die Biosynthese und Anwendungen, die einen niedrigen Wassergehalt er
  • Spezifikationen für extrem niedrigen Wassergehalt
  • Spezifikationen für niedrigen Amingehalt
  • Niedriger Partikelgehalt
  • Hohe Lösungsmittelreinheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Molekulargewicht (g/mol) 41.05
Synonym Methyl Cyanide, Cyanomethane
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile
Schmelzpunkt -46°C
Extinktion 0.05 AU (200 nm)
Farbe Farblos
CAS 75-05-8
Dichte 0.7857 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 82°C (1.013 hPa)
Menge 4 x 2.5 L
Explosionsgrenze 3% to 16% (V)
Flammpunkt 6°C
CAS Max. % 100
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie BioSyn™
Brechungsindex 1.3434 - 1.3446 (20°C)
Dampfdruck 97.3 hPa (20°C)
UN-Nummer UN1648
Löslichkeitsinformationen Completely Soluble (in water)
Reinheit (%) ≥99.9%
Güte Geringes Wasser
Name des Produkts
Acetonitril >