Learn More
Acetonitril mit 0.1 % Trifluoressigsäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad, Thermo Scientific™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
Verpackung:
Glasflasche
Weithalsflasche, braun
Beschreibung
Ideale Mischung aus hochreinen mobilen Phasen für LC/MS- und UHPLC-UV-Anwendungenn
Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
Niedriger Metallionen-Anteil für minimale Metallkontamination
TFA ist ein übliches Additiv für die mobile Phase. Diese Funktion kann als Ionenpaar-Reagenz verwendet werden
Vorgemischt für Anwenderfreundlichkeit
Niedriger Metallionen-Anteil für minimale Metallkontamination
TFA ist ein übliches Additiv für die mobile Phase. Diese Funktion kann als Ionenpaar-Reagenz verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 0.1% Trifluoroacetic Acid in Acetonitrile (v/v) |
pH | 2 |
Schmelzpunkt | -50°C |
Namenshinweis | Solvent Blends |
Extinktion | ≤0.03 AU at 254nm, ≤0.4 AU at 230nm, ≤0.55 AU at 220nm, ≤0.6 AU at 210nm |
Hinweise zur Zersetzung | >500°C |
Dichte | 0.7810g/cm³ |
Siedepunkt | 82°C |
Menge | 500 mL |
Identifizierung | Pass Test |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile with 0.1% TFA (v/v) for HPLC Gradient analysis
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.,Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril mit 0.1 % Trifluoressigsäure (v/v), Optima™ LC/MS-Gütegrad, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur