Learn More
Acetonitril mit 0.1 % Trifluoressigsäure (v/v), zertifizierte HPLC für die Gradientenanalyse
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 75-05-8 |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Summenformel | C2HF3O2 |
MDL-Nummer | MFCD00004169 |
Synonym | trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova |
InChI-Schlüssel | DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | OC(=O)C(F)(F)F |
IUPAC-Name | Trifluoressigsäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 114.02 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile with 0,1% TFA( v/v) for HPLC Gradient analysis
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P304-BEI EINATMEN:.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile, Trifluoroacetic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril mit 0.1 % Trifluoressigsäure (v/v), zertifizierte HPLC für die Gradientenanalyse >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur