Learn More
Acetonitrile with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Beschreibung
- Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
- Pre-mixed for ease-of-use
- Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
- TFA is a common mobile phase additive that can function as an ion pair reagent
Spezifikation
Spezifikation
Güte | LC-MS |
Menge | 2.5 L |
Form | Liquid |
Reagenztyp | Solvent Mixture |
Zur Verwendung mit | Liquid Chromatography, Mass Spectrometry |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitrile with 0.1% TFA, LC/MS grade, Thermo Scientific >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur