Learn More
Acetonitril mit 0.1 % Ameisensäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Click to view available options
Menge:
2 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2 Liter
Beschreibung
- Für die anspruchsvollsten und empfindlichsten LC-MS- und UHPLC-Applikationen.
- Getestet auf UHPLC-MS-Eignung
- Höchste Lösungsmittelreinheit für niedrige Nachweisgrenzen
- Extrem niedriges MS-Basislinienrauschen
- Beispielhafte Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
- Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
- Verpackt in klaren Flaschen aus Borosilikatglas
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetonitril mit 0,1% Ameisensäure |
CAS | 64-18-6, 75-05-8 |
Menge | 2 l |
Flammpunkt | 5°C (41°F) |
Verpackung | Glasflasche |
MDL-Nummer | MFCD00001878 |
UN-Nummer | UN1648 |
Güte | LC-MS Ultra CHROMASOLV™ |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetonitrile with 0.1% formic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile, formicacid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril mit 0.1 % Ameisensäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur