Learn More
Acetonitrile with 0.1% Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific Artikelnummer.: 30280944
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetonitrile with 0.1% Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific
Artikelnummer. 30280944 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
2.5 L, 2.50 Liter
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 30280944
Marke: Thermo Scientific TL01202500
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
  • Ideal high purity mobile phase blend for LC/MS and UHPLC-UV applications
  • Pre-mixed for ease-of-use
  • Low metal ion content to ensure minimal metal contamination
  • Formic acid (FA) is a common mobile phase additive that provides protons for LC/MS analysis
  • FA is also known to improve the peak shapes of the resulting separation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Güte LC-MS
Menütext 0.1% Formic Acid in Acetonitrile (v/v)
Menge 2.5 L
Form Liquid
Reagenztyp Solvent Mixture
Zur Verwendung mit Liquid Chromatography, Mass Spectrometry
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitrile with 0.1% Formic Acid, LC/MS grade, Thermo Scientific >