Learn More
Aceton, technisch, Fisher Chemical
Marke:  Fisher Chemical A/0520/17
59.68 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10263750
  • 145.00 CHF / 2.50 Liter
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Spezifikation
Braunglasflasche
247mbar at 20°C
2
Flüssig
Farblos
-95°C
58.08g/mol
67-64-1
0.32 mPaS at 20°C
C3H6O
8765
7
56°C
2.5 L
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2538180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0520/M25,A/0520/27,A/0520/PB17,A/0520/25,A/0520/17
Chargennummer2533819 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0520/M25,A/0520/27,A/0520/PB17,A/0520/25,A/0520/17
Chargennummer2532854 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0520/M25,A/0520/27,A/0520/PB17,A/0520/25,A/0520/17
Chargennummer2532304 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0520/M25,A/0520/27,A/0520/PB17,A/0520/25,A/0520/17
Chargennummer2529281 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 Catalog NumberA/0520/M25,A/0520/27,A/0520/PB17,A/0520/25,A/0520/17
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, technisch, Fisher Chemical > 2.5 l, Flasche aus Braunglas