Learn More
Aceton, ≥99.8 %, für die Rückstandsanalyse, Distol™, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10161510
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Aceton, ≥99.8 %, für die Rückstandsanalyse, Distol™, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10161510 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
1 L
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Artikelnummer. 10161510
Marke: Fisher Chemical A/0603/15
Verfügbar ab: 19-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Verpackung Braunglasflasche
Menge 1 L
Dampfdruck 247mbar at 20°C
Viskosität 0.32 mPaS at 20°C
Dampfdichte 2
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
pH 7
Schmelzpunkt -95°C
Siedepunkt 56°C
Formelmasse 58.08g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, ≥99.8 %, für die Rückstandsanalyse, Distol™, Fisher Chemical >