Learn More
Aceton, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell
60.10 CHF - 2747.89 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15633670
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Riedel-de Haën
32201-1L
1 l Kunststoffflasche
60.10 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15653670
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Riedel-de Haën
32201-2.5L-GL
2.5 l Glasflasche
121.56 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15643670
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Riedel-de Haën
32201-2.5L
2.5 l Kunststoffflasche
131.64 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15663670
Unterlagen ansehen
Honeywell Riedel-de Haën
32201-2.5L-PC
2.5 L Poly-coated Bottle Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15683670
Unterlagen ansehen
Honeywell Riedel-de Haën
32201-25L
25 l Edelstahlkanne
874.01 CHF
25 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15673670
Unterlagen ansehen
Honeywell Riedel-de Haën
32201-20KG
20 kg Edelstahlkanne
372.46 CHF
20 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15623670
Unterlagen ansehen
Honeywell Riedel-de Haën
32201-155KG
155 kg Metallfass Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell