Learn More
Aceton, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., ≥99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ Artikelnummer.: 15632550
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Aceton, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., ≥99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15632550
25 l, Edelstahlkanne
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
10 l
20 kg
25 l
155 kg
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallfass
Artikelnummer. 15632550
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 2420125L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, NF
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C, 0.790 bis 0.792 g/ml bei 20 °C
Menge 25 l
Explosionsgrenze 0.132
Flammpunkt −17 °C (1.4 °F)
Verpackung Edelstahlkanne
Strukturformel CH3COCH3
Dampfdruck 184 mmHg (20 °C)
UN-Nummer 1090
Beilstein 635680
Formelmasse 58.08 mol
Reinheit (%) ≥99 % (GC)
Güte puriss.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN0530 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2023 Catalog Number24201-2.5L,24201-2.5L-GL,24201-20KG,24201-25L,24201-4X2.5L,24201-4X2.5L-GL,24201-4X5L,24201-5L,24201-155KG,24201-6X1L,24201-1L
ChargennummerM0240 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2023 Catalog Number24201-2.5L,24201-2.5L-GL,24201-20KG,24201-25L,24201-4X2.5L,24201-4X2.5L-GL,24201-4X5L,24201-5L,24201-155KG,24201-6X1L,24201-1L
ChargennummerM2840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2023 Catalog Number24201-2.5L,24201-2.5L-GL,24201-20KG,24201-25L,24201-4X2.5L,24201-4X2.5L-GL,24201-4X5L,24201-5L,24201-155KG,24201-6X1L,24201-1L
ChargennummerM2170 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2023 Catalog Number24201-2.5L,24201-2.5L-GL,24201-20KG,24201-25L,24201-4X2.5L,24201-4X2.5L-GL,24201-4X5L,24201-5L,24201-155KG,24201-6X1L,24201-1L
ChargennummerM1670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/03/2023 Catalog Number24201-2.5L,24201-2.5L-GL,24201-20KG,24201-25L,24201-4X2.5L,24201-4X2.5L-GL,24201-4X5L,24201-5L,24201-155KG,24201-6X1L,24201-1L
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, Puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, NF, Ph. Eur., ≥99 % (GC), Honeywell Riedel-de Haën™ >