Learn More
Aceton, HPLC-Gütegrad für Laboranwendungen und HPLC, Chem Lab Artikelnummer.: 15919286
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Aceton, HPLC-Gütegrad für Laboranwendungen und HPLC, Chem Lab
Artikelnummer. 15919286
Aceton, HPLC-Gütegrad für Laboranwendungen und HPLC, 2,5 l
Click to view available options
Aceton, HPLC-Gütegrad für Laboranwendungen und HPLC, 2,5 l
Artikelnummer. 15919286
Marke: Chem Lab CL00.0172.2500
Verfügbar ab: 26-05-2025
Spezifikation
Schmelzpunkt -94°C
CAS 67-64-1
Farbe Farblos
Azidität < 0.0005 meq/g
Dichte 0.791 g/mL
Siedepunkt 56°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt -20 °C
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Prozentgehaltsbereich > 99.8%
Summenformel C3H6O
MDL-Nummer MFCD00008765
Wasser < 2000 pom
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC-Name Propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
Güte HPLC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone, HPLC grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetone
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton, HPLC-Gütegrad für Laboranwendungen und HPLC, Chem Lab >