Learn More
Aceton, Honeywell™ Artikelnummer.: 15680510
Aceton, Honeywell™
Artikelnummer. 15680510
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
Artikelnummer. 15680510
Marke: Honeywell Riedel-de Haën 005801L
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
Schmelzpunkt -94 °C
Namenshinweis Getestet gemäß Ph. Eur.
CAS 67-64-1
Farbe Farblos
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 56 °C
Menge 1 l
Explosionsgrenze 0.132
Flammpunkt −17 °C (1.4 °F)
Summenformel C3H6O
Strukturformel CH3COCH3
MDL-Nummer MFCD00008765
Dampfdruck 184 mmHg (20 °C)
UN-Nummer 1090
Beilstein 635680
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC-Name Propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
Formelmasse 58.08 mol
Name des Produkts
Aceton, Honeywell™ >