Learn More
Aceton-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10294764
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Aceton-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10294764
100 ml, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 10294764
Marke: Thermo Scientific Acros 217371000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis For NMR, 99.8 atom % D
Dichte 0,8700g/mL
Deuterium (D) Min. 99,75 %
Flammpunkt −20°C
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Wasser Max. 0,03% (coulometrisch)
Menge 100 ml
CAS 666-52-4
Schmelzpunkt -93.0°C
Siedepunkt 55.0°C
Summenformel C3H6O
Strukturformel CD3COCD3
MDL-Nummer MFCD00044635
Beilstein 01, III, 2741
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
SMILES CC(=O)C
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 64.117
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
Formelmasse 64.13
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone-d6
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (2H6)Acetone
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton-d6, für die NMR-Spektroskopie, 99.8 Atom-% D, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >