Learn More
Aceton-d6, für die NMR-Spektrometrie, mit 0.03 % TMS, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 ml
50 ml
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die NMR-Spektroskopie
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetone-d6 |
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Farblos |
Namenshinweis | 99.9 atom% D |
Dichte | 0.8700g/mL |
Deuterium (D) | Min. 99,85% |
Flammpunkt | −20°C |
Verpackung | Glasflasche |
Wasser | Max. 0,1 % (coulometrisch) |
Menge | 10 ml |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetone-d6
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Aceton-d6, für die NMR-Spektrometrie, mit 0.03 % TMS, 99.9 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur