Learn More
Aceton-d6, 99.9 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317218
Zum Warenkorb hinzufügen
Aceton-d6, 99.9 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317218
10g
Click to view available options
Menge:
10g
5x; 10 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11317218
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 016797.09
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
NMR-Lösungsmittel
Acetone-d{6} is employed as an NMR solvent. It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 666-52-4
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 64.117
MDL-Nummer MFCD00044635
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Synonym acetone-d6, 2h6 acetone, hexadeuteroacetone, acetone d6, perdeuteroacetone, deuterated acetone, unii-b0n19b53h8, cd3 2co, 2-propanone-1,1,1,3,3,3-d6, d6-acetone
PubChem CID 522220
ChEBI CHEBI:78217
IUPAC-Name 1,1,1,3,3,3-Hexadeuteriopropan-2-on
SMILES CC(=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone-d6
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Dichte 0,872 g/mL
Flammpunkt -17 °C (1 °F)
Geruch Aceton-ähnlich
Brechungsindex 1,3554
Menge 10g
Schmelzpunkt -94 °C
Siedepunkt 56 °C
UN-Nummer UN1090
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 64.13
Reinheit (%) 99.9%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS12J037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2023 Catalog Number016797.09,016797,016797.50
ChargennummerP01J013 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog Number016797.09
ChargennummerQ26J026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog Number016797.09
ChargennummerR31I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/06/2022 Catalog Number016797.09,016797.50
ChargennummerJ02Z060 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number016797.09,016797.50
Name des Produkts
Aceton-d6, 99.9 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals >