Learn More
Riedel-de Haën Acetone CHROMASOLV™ Artikelnummer.: 15935660
compliance-icons compliance-icons
Riedel-de Haën Acetone CHROMASOLV™
Artikelnummer. 15935660
7 L
Click to view available options
Menge:
7 L
45 L
Artikelnummer. 15935660
Marke: Riedel-de Haën 344807L
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Acetone CHROMASOLV™ for pesticide residue analysis, ≥99.8% (GC).
  • For gas chromatography (GC).
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-Propanone, Dimethyl Ketone
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
pH Not applicable
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Farblos
Dichte 0.79 g/cm3 (20°C)
Siedepunkt 55°C to 57°C (1.013 hPa)
Menge 7 L
Flammpunkt 14.3 %(V)
Verpackung Mehrweg-Edelstahlkanne
Physikalische Form Flüssig
Produktlinie CHROMASOLV™
Strukturformel CH3COCH3
Dampfdruck 580 hPa (50°C)
UN-Nummer UN1090
Viskosität 0.32 mPa.s (20°C)
Beilstein 635680
Reinheit (%) ≥99.80%
Güte GC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Riedel-de Haën Acetone CHROMASOLV™ >