Learn More
Acetone (Certified ACS), Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 30117582
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetone (Certified ACS), Fisher Chemical™
Artikelnummer. 30117582 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
4 L, Glass Bottle
Click to view available options
Menge:
4 L
Verpackung:
Glass Bottle
Artikelnummer. 30117582
Marke: Fisher Chemical A184
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Meet or exceeds the latest ACS specifications. Actual lot of analysis on label
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name propan-2-one
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetone
pH 7
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Colorless
Hinweise zur Zersetzung >4°C
Dichte 0.790g/cm³
Siedepunkt 56°C
Menge 4 L
Flammpunkt -20°C
Identifizierung Pass Test
Infrarotspektrum Conforms to reference
Verpackung Glass Bottle
Physikalische Form Liquid
Prozentgehaltsbereich Assay: ≥99.5%
Rückstand nach Verdampfung 0.001% max.
Relative Dichte 0.79
Titrierbare Säure 0.0003mEq/g max.
Titrierbare Base 0.0006mEq/g max.
Dampfdruck 247mbar at 20°C
UN-Nummer 1090
Viskosität 0.32 mPa/s at 20°C
Wasser 0.5% max.
Merck Index 15, 65
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) ≥99.5%
Güte Certified ACS Reagent
Name des Produkts
Acetone (Certified ACS), Fisher Chemical™ >