Learn More
Aceton a.r. Für Laboranwendungen, Chem Lab
Click to view available options
Aceton a.r. Für Laboranwendungen, 2,5 l
Spezifikation
Spezifikation
Schmelzpunkt | -94°C |
CAS | 67-64-1 |
Farbe | Farblos |
Azidität | < 0.0003 meq/g |
Dichte | 0.791 g/mL |
Siedepunkt | 56°C |
Menge | 2.5 L |
Flammpunkt | -20 °C |
Verpackung | Polyethylen |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetone a.r.
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: acetone
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton a.r. Für Laboranwendungen, Chem Lab >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur