Learn More
Aceton, 99.9 %, für die Rückstandsanalyse, Spurenanalyse aromatischer Kohlenwasserstoffe, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 67-64-1 | C3H6O | 58.08 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS | 67-64-1 |
---|---|
Summenformel | C3H6O |
Molekulargewicht (g/mol) | 58.08 |
MDL-Nummer | MFCD00008765 |
InChI-Schlüssel | CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone |
PubChem CID | 180 |
ChEBI | CHEBI:15347 |
IUPAC-Name | Propan-2-on |
SMILES | CC(C)=O |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
für die RückstandsanalyseChemische Identifikatoren
67-64-1 | |
58.08 | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
180 | |
Propan-2-on |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CHEBI:15347 | |
CC(C)=O |
Spezifikation
Acetone | |
Tested for Trace Analysis of Polyaromatic Hydrocarbons | |
67-64-1 | |
100.0 | |
56.0°C | |
Flüssig | |
99.9% | |
0.79 | |
CH3COCH3 | |
0.32 mPa.s (20°C) | |
0.1% max. (Coulometric) | |
15, 65 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol, dimethylformamide,, chloroform, ether and most oils | |
CC(C)=O | |
58.08 | |
CHEBI:15347 | |
99.9% |
-95.0°C | |
0.009 max. at 350nm, 0.071 max. at 340nm, 0.222 max. at 335nm | |
99.85 | |
0.7900g/mL | |
−20°C | |
1.3585 | |
0.0001% max. | |
C3H6O | |
MFCD00008765 | |
01, 635 | |
02,13; 03,4; 06,9 | |
acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone | |
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N | |
Propan-2-on | |
180 | |
58.08 | |
Rückstandsanalyse |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 200-662-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AL3150000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Acetone
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.