Learn More
Aceton, histologische Qualität, ≥99.5 %, Honeywell Artikelnummer.: 15655760
Aceton, histologische Qualität, ≥99.5 %, Honeywell
Artikelnummer. 15655760 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
500 ml, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 15655760
Marke: Honeywell Research Chemicals 534064500ML
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 67-64-1
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00008765
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aceton, 2-Propanon, Propanon, Dimethylketon, Methylketon, Dimethylformaldehyd, Pyroessigether, Beta-Ketopropan, Chevron Aceton, chevron acetone
PubChem CID 180
ChEBI CHEBI:15347
IUPAC-Name Propan-2-on
SMILES CC(C)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aceton
Schmelzpunkt -94 °C (Literatur)
Namenshinweis Histologische Qualität, ≥ 99.5 %
CAS Min. % ≥90.0000%
CAS Max. % ≤100.0000%
Dichte 0.791 g/ml bei 25 °C (Lit.)
Siedepunkt 55 °C bis 57 °C
Menge 500 ml
Explosionsgrenze 0.132
Flammpunkt −17 °C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.359
Strukturformel CH3COCH3
Dampfdruck 184 mmHg (20 °C)
UN-Nummer UN1090
Beilstein 635680
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) >99.5%
Güte Histologisch
Name des Produkts
Aceton, histologische Qualität, ≥99.5 %, Honeywell >