Learn More
Aceton ≥99,5 %, AR, Macron Feinchemikalien™ Artikelnummer.: 15212638
Verfügbar ab: 29-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Aceton ≥99,5 %, AR, Macron Feinchemikalien™
Artikelnummer. 15212638
2,5 l
Click to view available options
:
2,5 l
Artikelnummer. 15212638
Marke: Macron Fine Chemicals 677625
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Für Labor-, Forschungs- oder Fertigungszwecke
Spezifikation
CAS 67-64-1
Menge 2.5 L
Prozentgehaltsbereich ≥ 99.5%
Rückstand nach Verdampfung ≤ 0.001%
Summenformel C3H6O
Titrierbare Säure ≤ 0.0005 meq/g
MDL-Nummer MFCD00008765
UN-Nummer 1090
Wasser ≤ 0.3%
Synonym 2-Propanone , DMK , Propanone , Dimethyl ketone
InChI-Schlüssel CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)=O
IUPAC-Name Propan-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aceton
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Aceton ≥99,5 %, AR, Macron Feinchemikalien™ >