Learn More
3-Hydroxy-2-butanon, 96 %, existiert möglicherweise als Mischung aus Monomer und Dimer, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 23147-57-1 | C8H16O4 | 176.21 g/mol
89.95 CHF - 262.31 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 23147-57-1 |
---|---|
Summenformel | C8H16O4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 176.21 |
MDL-Nummer | MFCD00038696 |
InChI-Schlüssel | DFMGATPNJMFDCR-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl |
PubChem CID | 179 |
ChEBI | CHEBI:15688 |
IUPAC-Name | 3-Hydroxybutan-2-on |
SMILES | CC1OC(C)(O)C(C)OC1(C)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10196840
|
Thermo Scientific Acros
411951000 |
100 g | Glasflasche |
89.95 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10435081
|
Thermo Scientific Acros
411955000 |
500 g | Glasflasche |
262.31 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
23147-57-1 | |
176.21 | |
DFMGATPNJMFDCR-UHFFFAOYNA-N | |
179 | |
3-Hydroxybutan-2-on |
C8H16O4 | |
MFCD00038696 | |
acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl | |
CHEBI:15688 | |
CC1OC(C)(O)C(C)OC1(C)O |
Spezifikation
Acetoin | |
23147-57-1 | |
100.0 | |
Grün-Gelb bis Gelb oder Weiß bis Gelb | |
148.0°C | |
Echt | |
C8H16O4 | |
1.4171 | |
01, 827 | |
1 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,propylene glycol,insoluble in vegetable oil | |
CC1OC(C)(O)C(C)OC1(C)O | |
176.21 | |
CHEBI:15688 | |
96% |
pract., 93% | |
95.0 | |
15.0°C | |
1.0000g/mL | |
50°C | |
95% min. (GC) | |
CH3COCH(OH)CH3 | |
MFCD00038696 | |
15, 63 | |
acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl | |
DFMGATPNJMFDCR-UHFFFAOYNA-N | |
3-Hydroxybutan-2-on | |
179 | |
88.11 | |
Flüssig (Monomer) oder Pulver oder Kristalle (Dimer) |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS-P-Hinweis
Von Hitze/Funken/offenen Flammen/heißen Oberflächen fernhalten.
- Nicht rauchen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und Wasser waschen.
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 208-174-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse EL8790000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : Kann während der Lagerung polymerisieren
- Acetoin
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.