Learn More
Acetoacetyl-Coenzym-A-Natriumsalz, >90 %, MP Biomedicals™ Artikelnummer.: 11473031
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetoacetyl-Coenzym-A-Natriumsalz, >90 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11473031 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
25 mg
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Artikelnummer. 11473031
Marke: MP Biomedicals 0215022425
Verfügbar ab: 05-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Chemische Identifikatoren
CAS 102029-52-7
Summenformel C25H40N7NaO18P3S
Molekulargewicht (g/mol) 874.597
InChI-Schlüssel RSOOKMDOLPTBRH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 133112705
IUPAC-Name S-[2-[3-[[4-[[[5-(6-aminopurin-9-yl)-4-hydroxy-3-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl]oxy-hydroxyphosphoryl]oxy-2-hydroxy-3,3-dimethylbutanoyl]amino]propanoylamino]ethyl] 3-oxobutanthioat-NatriumMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC(=O)CC(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)C(C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OCC1C(C(C(O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(=O)(O)O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoacetyl-Coenzym A
Farbe Gelb
Prozentgehaltsbereich > 90 %
Menge 25 mg
Formelmasse 901.6 (Freie Säure)
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetoacetyl-Coenzym-A-Natriumsalz, >90 %, MP Biomedicals™ >