Learn More
Acetoacetyl CoA synthetase Antibody (011), PerCP, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP2-89801PCP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Acetoacetyl CoA synthetase Monoclonal antibody specifically detects Acetoacetyl CoA synthetase in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Acetoacetyl CoA synthetase | |
Monoclonal | |
PerCP | |
PBS | |
Rabbit | |
Protein A purified | |
RUO | |
65985 | |
Store at 4C in the dark. | |
IgG |
ELISA | |
011 | |
ELISA | |
acetoacetate-CoA ligase, acetoacetyl-CoA synthetase, ACSF1FLJ41251, Acyl-CoA synthetase family member 1, EC 6.2.1, EC 6.2.1.16, FLJ12389, homolog of C. elegans supressor of ras 5 (sur-5), Protein sur-5 homolog, SUR-5 | |
This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human Acetoacetyl CoA synthetase (Accession#: NP_076417.2; Met1-Phe672). | |
0.1 mL | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetoacetyl CoA synthetase Antibody (011), PerCP, Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PerCP
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur