Learn More
Acetoacetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11428167
Verfügbar ab: 25-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetoacetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428167
1000 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Artikelnummer. 11428167
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17534.0B
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 102-01-2 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 102-01-2
Summenformel C10H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 177.203
MDL-Nummer MFCD00008780
InChI-Schlüssel DYRDKSSFIWVSNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetoacetanilide, butanamide, 3-oxo-n-phenyl, acetoacetic anilide, acetoacetamidobenzene, acetylacetanilide, acetoacetylaniline, acetoacetanilid, n-phenylacetoacetamide, acetoacetic acid anilide, n-acetylacetyl anilineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7592
IUPAC-Name 3-Oxo-N-phenylbutanamid
SMILES CC(=O)CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetoacetanilide
Schmelzpunkt 83°C to 86°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 129°C (24 mmHg)
Flammpunkt 150°C (302°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 1000 g
Beilstein 473419
Merck Index 14,58
Formelmasse 177.2
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0399994 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA17534.0I,A17534.30,A17534.0B
ChargennummerN15K011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/03/2024 Catalog NumberA17534.0I,A17534.30,A17534.0B
ChargennummerZ19J029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2024 Catalog NumberA17534.0I,A17534.30,A17534.0B
ChargennummerY15J011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberA17534.0I,A17534.30,A17534.0B
ChargennummerX31J006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/11/2023 Catalog NumberA17534.0I,A17534.30,A17534.0B
Name des Produkts
Acetoacetanilid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >