Learn More
Essigsäure-Lösung, 12% Volumen, Chem-Lab Artikelnummer.: 11942755
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäure-Lösung, 12% Volumen, Chem-Lab
Artikelnummer. 11942755
5 l, 5 Liter
Click to view available options
Menge:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
Artikelnummer. 11942755
Marke: Chem Lab CL02.0131.5000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Laboreinsatz in Titrationen, als chemisches Reagenz und als Puffer. Essigsäure-Lösung, 12 % Volumen, Chem-Lab ist eine klare, farblose Lösung mit Essiggeruch. Sie enthält120ml CH3COOH pro 1 l H2O.
Essigsäure ist eine klare, farblose Lösung mit einem starken sauren Geruch. Es ist die zweiteinfachste Carbonsäure (nach Ameisensäure) und besteht aus zwei kleinen funktionellen Gruppen, einer Acetylgruppe und einer Hydroxylgruppe. Unverdünnt wird sie als „Eisessigsäure“ bezeichnet.
Essigsäure ist ein wichtiges chemisches Reagenz und eine Industriechemikalie für die Herstellung chemischer Verbindungen. Sie wird bei der Herstellung fotografischer Folien, von Klebstoffen, Farben sowie synthetischen Fasern und Geweben verwendet. Sie ist ein Hauptbestandteil bei der Herstellung von Vinylacetat-Monomer sowie bei der Essigsäureanhydrid- und Esterproduktion. Die Menge der Essigsäure, die in Essig verwendet wird, ist vergleichsweise gering.
Spezifikation
pH <2
CAS 64-19-7, 7732-18-5
Farbe Farblos
Summenformel C2H4O2
MDL-Nummer MFCD00036152
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, Eis, acide acetique, essigsaeure
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
Konzentration 12 % nach Volumen
IUPAC-Name Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Formelmasse 60.05 mol
Dichte 1.01 g/ml
Menge 5 l
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Essigsäure 12 vol. % Lösung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid glacial
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure-Lösung, 12% Volumen, Chem-Lab >