Learn More
Essigsäure-Lösung :1.0 M, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15654130
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäure-Lösung :1.0 M, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15654130 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
1 l
Click to view available options
Menge:
1 l
10 l
Artikelnummer. 15654130
Marke: Honeywell-Fluka 342561L
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Volumetrisch, 1.0 M CH3COOH (1.0 N)
Die hochwertigen Titrationsprodukte von Honeywell decken den gesamten Arbeitsablauf der Titration ab und umfassen:
  • Lösungen für die volumetrische Titration (Säuren, Basen oder Salze)
  • Puffer sind als Konzentrate oder gebrauchsfertig erhältlich
  • Reagenzien für die Komplexometrie:
    • Aminopolycarbonsäuren (EDTA/NTA-Analoga)
    • Maskierungsmittel
  • Indikatoren für volumetrische und komplexometrische Titrationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäurelösung
Strukturformel CH3CO2H
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 506007
Konzentration 1.0 M
Formelmasse 60.05 mol
Menge 1 l
Produktidentifikator
  • Essigsäurelösung
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure-Lösung :1.0 M, Honeywell Fluka™ >