Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, 99+%, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10011140 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3, 6131-90-4
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt trihydrate
Schmelzpunkt 58,0 °C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:762 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:1 g/19 ml Alkohol
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Formelmasse 136.08
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein
Menge 1kg
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Anhaftende Kristalle
Name des Produkts
Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat, 99+%, extra rein, Thermo Scientific Chemicals >