Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat 99+%, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10607771
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat 99+%, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10607771 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
1kg
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10607771
Marke: Thermo Scientific Acros 424260250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3, 6131-90-4
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czechMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt trihydrate
pH 7,5 bis 9,2 (5 % soln. bei 25 °C)
Schmelzpunkt 58,0 °C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3COONa·3H2O
Beilstein 02, 96
Fieser 01,1024; 05,591
Merck Index 15, 8709
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:762 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:1 g/19 ml Alkohol
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Formelmasse 136.08
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0457824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/05/2025 Catalog Number424260250,424260025,424260010
ChargennummerA0457156 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number424260250,424260025,424260010
ChargennummerA0463055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/05/2024 Catalog Number424260250,424260025,424260010
ChargennummerA0432123 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2024 Catalog Number424260250,424260025,424260010
ChargennummerA0457824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/11/2023 Catalog Number424260250,424260025,424260010
Name des Produkts
Essigsäure, Natriumsalz, Trihydrat 99+%, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals >