Learn More
Essigsäure, Natriumsalz-Trihydrat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
50.35 CHF - 153.77 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 127-09-3, 6131-90-4 |
---|---|
Summenformel | C2H3NaO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 82.03 |
MDL-Nummer | MFCD00012459 |
InChI-Schlüssel | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech |
PubChem CID | 517045 |
ChEBI | CHEBI:32954 |
IUPAC-Name | Natriumacetat |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10206800
|
Thermo Scientific Acros
217115000 |
500g | Kunststoffflasche |
50.35 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10462791
|
Thermo Scientific Acros
217110010 |
1kg | Kunststoffflasche |
76.28 CHF
1 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10236750
|
Thermo Scientific Acros
217110025 |
2,5kg | Kunststoffflasche |
153.77 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer PufferChemische Identifikatoren
127-09-3, 6131-90-4 | |
82.03 | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
517045 | |
Natriumacetat |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
CHEBI:32954 | |
[Na+].CC([O-])=O |
Spezifikation
Acetic acid, sodium salt trihydrate | |
7,5 bis 9,0 (5 % bei 20 °C) | |
58,0 °C | |
100.0 | |
99.5% | |
CH3COONa·3H2O | |
02, 96 | |
15, 8709 | |
Löslichkeit in Wasser:762 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten:1 g/19 ml Alkohol | |
[Na+].CC([O-])=O | |
82.03 | |
CHEBI:32954 | |
99.5% | |
Echt |
p.a. | |
127-09-3, 6131-90-4 | |
99.4 | |
Weiß | |
C2H3NaO2 | |
MFCD00012459 | |
01,1024; 05,591 | |
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech | |
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M | |
Natriumacetat | |
517045 | |
136.08 | |
Analytisch | |
Kristallin |
Sicherheit und Handhabung
HYGROSKOPISCH
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AJ4580000