Learn More
Essigsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5 %, Honeywell Fluka™ Artikelnummer.: 15662900
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Essigsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15662900 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
6 x 1 l
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
10 kg
30 kg
4 x 2.5 l
60 kg
6 x 1 l
200 l
Artikelnummer. 15662900
Marke: Honeywell-Fluka 272256X1L
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8 bis 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP, FCC
Strukturformel CH3CO2H
UN-Nummer UN2789
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) 99.8 bis 100.5 %
Güte puriss.
Dichte 1.049 g/ml bei 25 °C
Menge 6 x 1 l
Explosionsgrenze 16 % (92 °F), 4 % (59 °F)
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Zündpunkt 800 °F
Dampfdichte 2.07 (vs. Luft)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5 %, Honeywell Fluka™ >