Learn More
Essigsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5 %, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
10 kg
30 kg
4 x 2.5 l
60 kg
6 x 1 l
200 l
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Essigsäure |
Namenshinweis | puriss., entspricht den analytischen Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8 bis 100.5 % |
Schmelzpunkt | 16.2 °C (Literatur) |
Siedepunkt | 118 °C |
CAS Max. % | 100.0000% |
Prozentgehaltsbereich | 99.8 bis 100.5 % |
Strukturformel | CH3CO2H |
UN-Nummer | UN2789 |
Beilstein | 506007 |
Formelmasse | 60.05 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
K2020 | Analysenzertifikat | 30/03/2023 | 27225-2.5L,27225-30KG,27225-4X2.5L,27225-60KG,27225-6X1L,27225-10KG,27225-1L |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetic acid
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure, Puriss., gemäß analytischer Spezifikationen von BP, FCC, Ph. Eur., USP, 99.8-100.5 %, Honeywell Fluka™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur