Learn More
Essigsäure, Kaliumsalz, 99+%, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.142 g/mol
40.40 CHF - 141.71 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 127-08-2 |
---|---|
Summenformel | C2H3KO2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 98.142 |
InChI-Schlüssel | SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 |
PubChem CID | 517044 |
ChEBI | CHEBI:32029 |
IUPAC-Name | Kalium;Acetat |
SMILES | CC(=O)[O-].[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10331741
|
Thermo Scientific Acros
418175000 |
500g | Kunststoffflasche |
40.40 CHF
500 Gramm |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10209393
|
Thermo Scientific Acros
418170025 |
2,5kg | Kunststoffflasche |
141.71 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
127-08-2 | |
98.142 | |
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 | |
CHEBI:32029 | |
CC(=O)[O-].[K+] |
C2H3KO2 | |
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M | |
517044 | |
Kalium;Acetat |
Spezifikation
Acetic acid, potassium salt | |
127-08-2 | |
Weiß | |
C2H3KO2 | |
02, 96 | |
15, 7726 | |
Löslichkeit in Wasser:2694 g/l (25 °C).Andere Löslichkeiten: Löslich in Alkohol, unlöslich in Äther | |
CC(=O)[O-].[K+] | |
98.142 | |
CHEBI:32029 | |
≥99% | |
> 250 °C | |
Kristallpulver |
6,5 bis 9,0 (5 % soln. bei 25 °C) | |
292,0 °C | |
99+% | |
CH3CO2K | |
01,906; 06,475 | |
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920 | |
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium;Acetat | |
517044 | |
98.14 | |
ACS-Reagenz | |
Echt |
Sicherheit und Handhabung
- Acetic acid, potassium salt