Learn More
Essigsäure, Kaliumsalz, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10570594 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 127-08-2
Summenformel C2H3KO2
Molekulargewicht (g/mol) 98.14
MDL-Nummer MFCD00012458
InChI-Schlüssel SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
PubChem CID 517044
ChEBI CHEBI:32029
IUPAC-Name Kalium;Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid, potassium salt
Schmelzpunkt 292.0°C
Farbe Weiß
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Kristallpulvergranulat
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 97%
Strukturformel CH3CO2K
Beilstein 02, 96
Fieser 01,906; 06,475
Flammpunkt >250°C
Merck Index 15, 7726
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2694g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in ether
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 97%
Güte Rein
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Name des Produkts
Essigsäure, Kaliumsalz, 97 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals >