Learn More
Essigsäure (Eisessig), USP, Macron Fine Chemicals™
Erfüllt Vorschriften des US-amerikanischen Arzneibuchs (United States Pharmacopeia, USP).
93.98 CHF - 99.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Summenformel | C2H4O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.05 |
MDL-Nummer | MFCD00036152 |
InChI-Schlüssel | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure |
PubChem CID | 176 |
ChEBI | CHEBI:15366 |
IUPAC-Name | Essigsäure |
SMILES | CC(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15548014
|
Macron Fine Chemicals
2502-14 |
0.5 l | Transparente Glasflasche |
99.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15558014
|
Macron Fine Chemicals
2502-44 |
2.5 l | Transparente Flasche | N/A | ||||||
Beschreibung
- Erfüllt die Anforderungen, die für die Verwendung in der pharmazeutischen Verarbeitung und Mischungsherstellung verschreibungspflichtiger Arzneien erforderlich sind.
- Das Produkt unterliegt Vorschriften der US-amerikaniischen Arzneimittelzulassungsbehörde Food and Drug Administration (FDA).
- Hergestellt gemäß den Current Good Manufacturing Practice-Richtlinien (cGMP)
Chemische Identifikatoren
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
176 | |
Essigsäure |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
CHEBI:15366 | |
CC(O)=O |
Spezifikation
Eisessigsäure | |
64-19-7 | |
118 °C | |
Durchsichtig | |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
Fully miscible in water | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
CHEBI:15366 | |
USP | |
39 °C bis 40 °C |
2.5 (bei 20 °C) | |
16.6 °C | |
Farblos | |
99.7 bis 100.5 % | |
CH3COOH | |
Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
Essigsäure | |
176 | |
60.05 mol | |
1.05 g/cm3 bei 20 °C | |
Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 200-580-7
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure (Eisessig), USP, Macron Fine Chemicals™