Learn More
Essigsäure (Eisessig), für Spurenmetallanalysen, Primar Plus™, Fisher Chemical
103.00 CHF - 362.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 64-19-7 |
---|---|
Summenformel | C2H4O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 60.05 |
MDL-Nummer | MFCD00036152 |
InChI-Schlüssel | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC-Name | Essigsäure |
SMILES | CC(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10120273
|
Fisher Chemical
A/0411/PB08 |
500 mL | N/A | ||||||
10334193
|
Fisher Chemical
A/0411/PB15 |
1 l | N/A | ||||||
10232953
|
Fisher Chemical
A/0411/PB17 |
2.5 L | N/A | ||||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
64-19-7 | |
60.05 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
CC(O)=O |
C2H4O2 | |
MFCD00036152 | |
Essigsäure |
Spezifikation
2.5 | |
16°C | |
Farblos | |
MFCD00036152 | |
CC(O)=O | |
60.05 | |
Plastikflasche aus HDPE | |
2.1 |
64-19-7 | |
117°C | |
C2H4O2 | |
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N | |
Essigsäure | |
60.05g/mol | |
Flüssig | |
1.52kPa at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Acetic Acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure (Eisessig), für Spurenmetallanalysen, Primar Plus™, Fisher Chemical