Learn More
Essigsäure (Eisessig), rein, für nicht wässrige Titrationen, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10375020
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäure (Eisessig), rein, für nicht wässrige Titrationen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10375020 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
2.5 l; Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Click to view available options
:
2.5 l; Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Artikelnummer. 10375020
Marke: Fisher Chemical A/0420/PB17
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
pH 2.5
CAS 64-19-7
Schmelzpunkt 16 °C
Siedepunkt 117 °C
Farbe Farblos
Summenformel C2H4O2
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
IUPAC-Name Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
Formelmasse 60.05g/mol
Menge 2.5 l
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdichte 2.1
Dampfdruck 1.52 kPa bei 20 °C
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer2535513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerA/0420/PB17
Chargennummer2535472 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerA/0420/PB17
Chargennummer2533710 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerA/0420/PB17
Chargennummer2532510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerA/0420/PB17
Chargennummer2528772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2025 ArtikelnummerA/0420/PB17
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure (Eisessig), rein, für nicht wässrige Titrationen, Fisher Chemical >