Learn More
Essigsäure-Glazial, HPLC für elektrochemische Detektion, zertifiziert, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
500 ml, Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
pH | 2.5 |
CAS | 64-19-7 |
Schmelzpunkt | 16°C |
Siedepunkt | 117°C |
Farbe | Farblos |
Summenformel | C2H4O2 |
MDL-Nummer | MFCD00036152 |
InChI-Schlüssel | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(O)=O |
IUPAC-Name | Essigsäure |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetic acid
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure-Glazial, HPLC für elektrochemische Detektion, zertifiziert, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur