Learn More
Essigsäure, Eisessig, ACS, 99.7+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11475160
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäure, Eisessig, ACS, 99.7+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11475160
500 mL, 500 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 mL
Gehäuse 2L
4 x 500 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
2 Liter
2000 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11475160
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036289.AP
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic Acid
Namenshinweis Glacial
Schmelzpunkt 16.6°C
Dichte 1.049
Siedepunkt 118.1°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Prozentgehaltsbereich 99.7+%
Brechungsindex 1.3721
Menge 500 mL
UN-Nummer 2789
Merck Index 14,55
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte ACS
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ22L024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number036289.AE,036289.AY,036289.K3,036289.AP
ChargennummerN03L023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/02/2025 Catalog Number036289.AE,036289.K3,036289.AY,036289.AP
ChargennummerM28L042 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2025 Catalog Number036289.AE,036289.K3,036289.AY,036289.AP
ChargennummerM22L008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/01/2025 Catalog Number036289.AE,036289.AY,036289.K3,036289.AP
ChargennummerM13L019 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/01/2025 Catalog Number036289.AE,036289.AY,036289.K3,036289.AP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, glacial
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure, Eisessig, ACS, 99.7+%, Thermo Scientific Chemicals >