Learn More
Eisessigsäure, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11337558
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Eisessigsäure, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11337558
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
Artikelnummer. 11337558
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 033252.AK
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 64-19-7 | C2H4O2 | 60.05 g/mol
Good polar protic solvent, in its ester form it acts as a solvent for inks paints and coatings. Used in laboratory as a solvent for recrystallization, manufacture of camphor, cellulose acetate, polyvinyl acetate. It involves in Wagner-Meerwein rearrangement. Used for preparation of mono-lithium salt of 5-sulfoisophthalic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid
Namenshinweis glacial
Schmelzpunkt 16.6°C
Dichte 1.049
Siedepunkt 118.1°C
Flammpunkt 40°C (104°F)
Prozentgehaltsbereich 99+%
Brechungsindex 1.3721
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,acetone,toluene and immiscible with carbon disulphide.
Formelmasse 60.05
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10255153 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/05/2025 Catalog Number033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6
ChargennummerM30L706 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/02/2025 Catalog Number033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6
ChargennummerX04K961 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/10/2024 Catalog Number033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6
Chargennummer10246658 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6
ChargennummerN28I772 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog Number033252.K2,033252.M4,033252.K7,033252.AK,033252.M6
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, glacial
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid
Name des Produkts
Eisessigsäure, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals >