Learn More
Essigsäure-d4, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11357928
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäure-d4, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357928
5g
Click to view available options
Menge:
5g
10g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11357928
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036469.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
Acetic acid-d{4} is used as a deuterated, polar and protic solvent, in food preservatives, PH control agent, flavor enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 1186-52-3
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 64.08
MDL-Nummer MFCD00051051
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Synonym acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % dMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2723903
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid-d4
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,12 g/mL
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Geruch Stechend, zu Tränen reizend
Empfindlichkeit Empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Menge 5g
Schmelzpunkt 17 °C
Siedepunkt 118 °C
UN-Nummer UN2789
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and ether.
IUPAC-Name Deuterio-2,2,2-trideuterioacetat
Formelmasse 64.08
Reinheit (%) 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ15J032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2024 Catalog Number036469.06,036469.09
ChargennummerU24J023 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number036469.06,036469.09
ChargennummerS09J006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/06/2023 Catalog Number036469.06,036469.09,036469
ChargennummerK01W074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036469.06,036469.09
ChargennummerB19P02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number036469.06,036469.09
Name des Produkts
Essigsäure-d4, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals >