Learn More
Essigsäure, Acculute Standard, volumetrische Lösung, Endkonzentration 1.0 N Artikelnummer.: 11369289
Essigsäure, Acculute Standard, volumetrische Lösung, Endkonzentration 1.0 N
Artikelnummer. 11369289
1 Unit
Click to view available options
Menge:
1 Unit
6 Units
Artikelnummer. 11369289
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088556.LQ
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid Acculute Standard Volumetric Solution
Namenshinweis Final Concentration 1.0N
Strukturformel CH3CO2H
UN-Nummer UN2790
Formelmasse 60.05
Menge 1 Unit
Geruch Pungent
Physikalische Form Flüssig
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure, Acculute Standard, volumetrische Lösung, Endkonzentration 1.0 N >